Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
BioChemika
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
−20°C
suitability
Moraxella spp., Haemophilus spp. (species), Neisseria spp., Staphylococcus spp., anaerobic bacteria
General description
Nitrocefin is a chromogenic cephalosporin, it has a characteristic beta-lactam ring which on oxidation by beta-lactamase, renders nitrocefin from yellow to red in color. It is light-sensitive in nature and is quite expensive. It is used for the rapid detection of beta-lactamase enzymes in isolated colonies of Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae and anaerobic bacteria.
Application
Für die schnelle Detektion von β-Lactamase in isolierten Kolonien von Neisseria gonorrhoeae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae und anaeroben Bacterien.
Other Notes
50 Filterpapierscheiben (6 mm Durchmesser, imprägniert mit Nitrocefin) in einer licht-resistenten Plastikampulle.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?