Fortfahren mit
46405
4-Nonylphenol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-n-Nonylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-199-4
Beilstein/REAXYS Number:
2047450
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3
InChI key
IGFHQQFPSIBGKE-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4428583227246018
format
neat
format
neat
format
single component solution
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
PESTANAL®
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nonylphenol
signalword
Danger
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
104-40-5
CAS No.
104-40-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Irina Gyllenhammar et al.
Environment international, 43, 21-28 (2012-04-03)
4-Nonylphenol (NP) and bisphenol A (BPA) are phenolic substances used in high volumes by the industry. Studies on cells and in experimental animals have shown that both these compounds can be classified as estrogenic hormone disrupters. Information about the exposure
Mohammad Naderi et al.
Environmental toxicology, 29(4), 459-465 (2012-03-22)
Nonylphenol (NP) is an endocrine disrupting chemical which has been shown to be able to modulate the endocrine system of various organisms by different mechanisms. The objective of this study was to investigate the potential effects of 4-NP on steroid
Fatemeh Navid et al.
The Journal of investigative dermatology, 133(12), 2763-2770 (2013-05-09)
UVR suppresses the immune system through the induction of regulatory T cells (Tregs). UVR-induced DNA damage has been recognized as the major molecular trigger involved, as reduction of DNA damage by enhanced repair prevents the compromise to the immune system
Global Trade Item Number
SKUGTIN
46405-100MG04061837849930