Wichtige Dokumente
46021
4-Nitrophenylacetat
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
4-Nitrophenyl-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C (lit.)
77-79 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
InChIKey
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PON1(5444)
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)