Fortfahren mit
45778
1,2-Dihydro-naphthalin
analytical standard
Synonym(e):
Dialin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.19
EC Number:
207-183-8
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1851372
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.582 (lit.)
bp
89 °C/16 mmHg (lit.)
mp
−8 °C (lit.)
density
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
C1Cc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C10H10/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-3,5-7H,4,8H2
InChI key
KEIFWROAQVVDBN-UHFFFAOYSA-N
General description
1,2-Dihydronaphthalene is a bicyclic hydrocarbon, which resembles naphthalene but shows partial unsaturation in one of its rings. Its derivatives find wide applications in natural compounds of therapeutic interest.
Application
1,2-Dihydronaphthalene may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) mixtures by gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dihydro-naphthalin
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)