Über diesen Artikel
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.35 (vs air)
vapor pressure
1672 mmHg ( 55 °C), 31.66 psi ( 55 °C), 493 mmHg ( 20 °C), 9.22 psi ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.025% 2,6-di-tert-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
14.3 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.421
bp
32 °C/758 mmHg (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccoc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI key
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-32.8 °F - closed cup
flash_point_c
-36 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-00-9
110-00-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?