Fortfahren mit
41506
Lactophenolpikrinsäure -Lösung
suitable for microscopy
Synonym(e):
Pikrinsäure-Lactophenol -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,00
Über diesen Artikel
NACRES:
MA.02
UNSPSC Code:
12171500
€ 46,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioChemika
Quality Level
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
application(s)
food and beverages
hematology
histology
storage temp.
room temp
suitability
suitable for microscopy, fungi
General description
Pikrinsäure ist ein Nitrophenol (2,4,6-Trinitrophenol). Sie hat antibakterielle wie auch antimykotische Eigenschaften und färbt die Pilzsporen und Hyphen hell- bis dunkelgelb.
Other Notes
Zusammensetzung:
Phenol 100g, Milchsäure 100 ml
Glycerin 200 ml, Pikrinsäure (gesättigte wässrige Lösung) 100 ml
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P674461335PHR1071
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
application(s)
food and beverages
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
product line
BioChemika
product line
-
product line
-
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yiqun Mo et al.
Nanotoxicology, 14(9), 1175-1197 (2020-09-15)
We and other groups have demonstrated that exposure to nickel nanoparticles (Nano-Ni) results in severe and persistent lung inflammation and fibrosis, but the underlying mechanisms remain unclear. Here, we propose that miR-21 may play an important role in Nano-Ni-induced lung
Global Trade Item Number
SKUGTIN
41506-100ML-F04061832084855