Fortfahren mit
41428
Pepton N-Z-Soy® BL4
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
€ 323,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥12% total nitrogen (N) basis, ≥2.4% amino-nitrogen basis
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥2.4% , total nitrogen (N), ≥12%
ign. residue
≤10%
loss
≤6% loss on drying
pH
4.0-5.0 (25 °C, 2% in H2O)
application(s)
microbiology
Application
Peptone N-Z-Soy® media additives may be used to analyze the effects of vitamin B supplementation of lactic acid produced by Lactobacillus casei.
Legal Information
N-Z-Soy is a registered trademark of Kerry Group
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)