Fortfahren mit
36232
Dichte-Standard 1.251 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Synonym(e):
Natriumbromid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 270,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587179
€ 270,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
SMILES string
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Application
Dieser Dichte-ZRM wird zur Kalibrierung aller Arten von Labordichtemetern im Prüftemperaturbereich von 15 bis 25 °C verwendet.
Features and Benefits
  • Gemäß UKAS in einem durch ISO 17025 akkreditierten Labor hergestellt und verifiziert
  • Weist eine damit verbundene Unsicherheit von ± 0,010 kg/m3 auf
  • Wird in einer versiegelten Glasampulle zu 10 ml bereitgestellt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten.
  • Zur effizienten Prüfung ist ein Analysenzertifikat (CoA) mit Informationen zum Verfallsdatum enthalten
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S45473105061613597
format
mixture
format
-
format
-
format
neat
grade
analytical standard
grade
-
grade
ACS reagent
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiuquan Sun et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(23), 5767-5773 (2010-10-14)
Molecular dynamic simulations with polarizable potentials were performed to systematically investigate the distribution of NaCl, NaBr, NaI, and SrCl(2) at the air/liquid methanol interface. The density profiles indicated that there is no substantial enhancement of anions at the interface for
Feng Jiang et al.
Nephrology (Carlton, Vic.), 15(4), 476-479 (2010-07-09)
For years, bioelectrical impedance analysis has been widely used to evaluate the hydration status in dialysis patients. However, its value in assessment and controlling the hydration status in non-dialysis patients with kidney disease, such as nephrotic syndrome, is little mentioned.
V Prigiobbe et al.
Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 64(1), 132-138 (2011-11-08)
Water authorities interested in the evaluation of the structural state of a sewer must quantify leakage to plan strategic intervention. However, the quantification of the exfiltration and the localisation of structural damage are challenging tasks that usually require expensive and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
45477-250MG04061838474438
CRM89323-50MG04065265142144
36232-10ML04061838185952