Fortfahren mit
34161
Sudan IV-d6
analytical standard
Synonym(e):
1-[2-Methyl-4-(2-methyl-phenylazo)-phenylazo]-2-naphthol-d6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 482,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24D6H14N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
€ 482,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(\N=N\c3ccc(cc3C)\N=N\c4ccccc4C)c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16-7-3-6-10-21(16)26-25-19-12-13-22(17(2)15-19)27-28-24-20-9-5-4-8-18(20)11-14-23(24)29/h3-15,29H,1-2H3/b26-25+,28-27+/i4D,5D,8D,9D,11D,14D
InChI key
RCTGMCJBQGBLKT-GDXALTGDSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sudan IV-d6 may be used as an internal standard for the determination of azo dyes in hot chilli food samples by pressurised liquid extraction and liquid chromatography with electrospray ionization-tandem mass spectrometry.(4)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
341845138368562
Sudan I analytical standard
Supelco
51383
Sudan I
Sudan III analytical standard
Supelco
68562
Sudan III
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mass shift
M+6
mass shift
-
mass shift
-
mass shift
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Olga Pardo et al.
Talanta, 78(1), 178-186 (2009-01-29)
An automated, confirmatory and sensitive procedure has been developed and validated for the determination of Sudan (I-IV), Sudan Orange G, Sudan Red 7B and Para Red in hot chilli food samples. The proposed method includes pressurised liquid extraction (PLE) with
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34161-10MG04061826754283