Fortfahren mit
34036
Aflatoxin Mix 4 -Lösung
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 369,00
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 587,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
MDL number:
€ 369,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
0.5 μg/mL B2 and G2 in acetonitrile, 2 μg/mL B1 and G1 in acetonitrile
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
General description
Aflatoxine sind eine Gruppe von hypertoxischen Sekundärmetaboliten, die durch Pilze des Genus Aspergillus, hauptsächlich A. flavus, A. Parasiticus und A. nomius, erzeugt werden. Von den 20 bisher identifizierten Aflatoxinen sind B1, B2, G1 und G2 die vier natürlich vorkommenden Aflatoxine.
Application
Es ist zur Verwendung bei der Kalibrierung von Analyseinstrumenten, Validierung von Analyseverfahren, Bestimmung von Nachweisgrenzen und Linearitätsstudien sowie Rückgewinnungsexperimenten vorgesehen.
Diese Aflatoxin-Mischung-4-Lösung wird wie folgt verwendet:
  • Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie-Fluoreszenznachweis(UHPLC-FLD)-basierte Quantifizierung von Aflatoxinen (— B1, B2, G1 und G2) in Proben von Kaffeebohnen und -pulver
  • Messung von Aflatoxinen (B1, B2, G1 und G2) in Proben von Mais, Reis, Sorghum-Mehl und Erdnüssen mittels an einen Fluoreszenzdetektor gekoppelter Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatografie
  • Bestimmung von natürlich vorkommenden Aflatoxinen in 65 mit Erdnuss angereicherten Mehlproben durch Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) in Kombination mit einem Fluoreszenznachweis
Other Notes
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
334153403334034
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
0.5 μg/mL B2 and G2 in acetonitrile, 2 μg/mL B1 and G1 in acetonitrile
concentration
-
concentration
0.5 μg/mL in acetonitrile
concentration
0.5 μg/mL in acetonitrile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aflatoxin Mix 4 -Lösung
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf