Fortfahren mit
34006
1-Amino-2,4-imidazolidindion-13C3
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
AHD-13C3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 777,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C3H5N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.07
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 777,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
NN1[13CH2][13C](=O)N[13C]1=O
InChI
1S/C3H5N3O2/c4-6-1-2(7)5-3(6)8/h1,4H2,(H,5,7,8)/i1+1,2+1,3+1
InChI key
KVYKDNGUEZRPGJ-VMIGTVKRSA-N
Application
1-Amino-2,4-imidazolidinedione-13C3 may be used as an internal standard for the quantification of 1-amino-2,4-imidazolidinedione in shrimp using liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simultaneous determination of nitrofuran metabolites and chloramphenicol in shrimp with a single extraction and LC-MS/MS analysis.
El-Demerdash A, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 98(3), 595-601 (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
34006-10MG-R04061826752838