Merck
33830
Dibenzylsulfoxid
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Benzyl sulfoxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5CH2)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.33
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-668-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2049262
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
130-132 °C
SMILES string
O=S(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Gene Information
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)