Fortfahren mit
32071
Nafcillin Natriumsalz
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(2-Ethoxy-1-naphthyl)-penicillin Natriumsalz, (2S,5R,6R)-6-{[(2-Ethoxy-1-naphthalinyl)-carbonyl]-amino}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21N2NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
213-574-4
NACRES:
NA.24
€ 63,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].S1[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2\N=C(/[O-])\c3c4c(ccc3OCC)cccc4
InChI
1S/C21H22N2O5S.Na/c1-4-28-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)14(13)17(24)22-15-18(25)23-16(20(26)27)21(2,3)29-19(15)23;/h5-10,15-16,19H,4H2,1-3H3,(H,22,24)(H,26,27);/q;+1/p-1/t15-,16+,19-;/m1./s1
InChI key
AYAPZOUDXCDGIF-FRFVDRIFSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Nafcillin is a penicillin antibiotic used mostly in treating mastitis of cows.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Nafcillin sodium salt (NF-PC) has been used as working standard in HPLC analysis to determine β-lactam antibiotics from milk samples and in LC–MS–MS analysis to determine NF-PC in bovine tissues.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
439891450007SML1023
application(s)
clinical testing
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)