Fortfahren mit
22642
Chinin -hemisulfat (Salz) Monohydrat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Chinini sulfas, Chinin-sulfat (2:1) (Salz) Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 254,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24N2O2 · 0.5H2O4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
391.47
UNSPSC Code:
12352210
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6113937
€ 254,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
enzyme | inhibits
SMILES string
O.O.OS(O)(=O)=O.COc1ccc2nccc([C@@H](O)C3CC4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1.COc5ccc6nccc([C@@H](O)C7CC8CCN7C[C@@H]8C=C)c6c5
InChI
1S/2C20H24N2O2.H2O4S.2H2O/c2*1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18;1-5(2,3)4;;/h2*3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3;(H2,1,2,3,4);2*1H2/t2*13-,14-,19-,20+;;;/m00.../s1
InChI key
ZHNFLHYOFXQIOW-LPYZJUEESA-N
Application
Quinine hemisulfate salt monohydrate has been used as a tastant for testing the saccharin and quinine consumption in wild-type or knock-in mice.[1] It has been used for studying the toxicity of heme (FP)-complexes.
Biochem/physiol Actions
blockiert Kaliumkanäle. Anti-Malaria
blockiert Kaliumkanäle. Anti-Malaria, anticholinerges, antihypertensives und hypoglykemisches Agens; ursprünglich aus südafrikanischen Bäumen der Gattung Cinchona isoliert.
Quinine hemisulfate is an alkaloid originally isolated from the Cinchona family of South American trees. It inhibits mitochondrial ATP-regulated potassium channel[2] and posssess antimalarial, anticholinergic, antihypertensive and hypoglycemic properties.[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Q1250226401597005
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
mp
~225 °C (dec.) (lit.)
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)