Fortfahren mit
16336
Nährbouillon Nr. 3, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Vegiton Nährbouillon Nr. 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171607
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
peptone (vegetable), 5.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , vegetable extract, 1.5 g/L , yeast extract, 1.5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
water monitoring, microbiology
suitability
nonselective for bacteria (General Media)
Application
Nährbouillon Nr. 3 Vegiton ist ein generelles Kulturmedium, welches unter anderem als Anreicherungsmedium zusammen mit 10% Blut oder anderen biologischen Flüssigkeiten verwendet werden kann. Es entspricht Nährbouillon Nr. 3, nur wurden die tierischen Komponenten durch pflanzliche Ersatzprodukte ersetzt.
Preparation Note
Suspend 13 g in 1000 ml distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Dispense as desired and sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
701494083470122
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
nonselective for bacteria (General Media)
suitability
bacteria (general purpose media), nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
Actinomycetes spp., Streptomyces spp.
suitability
Erysipelothrix spp., bacteria, nonselective for Brucella spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Listeria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
peptone (vegetable), 5.0 g/L , vegetable extract, 1.5 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , yeast extract, 1.5 g/L
composition
meat extract, 1 g/L , peptone, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 2 g/L
composition
ammonium sulfate, 1 g/L , calcium chloride, 0.02 g/L , L-cysteine hydrochloride, 1 g/L , dextrose, 5 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , monopotassium phosphate, 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , starch, soluble, 1 g/L , tryptone (vegetable), 4 g/L , tryptose (vegetable), 10 g/L , vegetable infusion powder, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
composition
D(+)-glucose, 1 g/L , peptone, 15 g/L , sodium chloride, 6 g/L , yeast extract, 3 g/L
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)