Fortfahren mit
13005
Sulfat-API-Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Synonym(e):
Sulfat Reduzierender API Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 128,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
€ 128,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Level
product line
BioChemika
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 14 g/L , ascorbic acid, 0.1 g/L , dipotassium phosphate, 0.01 g/L , ferrous ammonium sulfate, 0.1 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , sodium chloride, 10 g/L , yeast extract, 1 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
biofuels
environmental
food and beverages
petroleum, microbiology
suitability
Desulfobacter spp., Desulfovibrio spp., Desulfuromonas spp., Thiobacillus spp., sulfate-reducing bacteria
Application
Sulfat API Medium wird, vom Amerikanischen Petrolium-Institut, für die Detektion und Bestimmung von sulfatreduzierenden Bakterien empfohlen. Diese Bakterien können können auf dem Medium wachsen und Sulfat zu Sulfid reduzieren
Preparation Note
Suspend 25.4 g in 1000 ml of purified water. Add 4 ml of sodium lactate (Cat. No. 71718; 60% in water). Heat with frequent agitation to dissolve the medium completely. Dispense, preferably in screw-capped tubes in 9 ml amounts. Sterilize at 121°C for 10 minutes. Close the caps immediately while the medium is still hot.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
857662209595760
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Desulfobacter spp., Desulfuromonas spp., sulfate-reducing bacteria, Desulfovibrio spp., Thiobacillus spp.
suitability
selective and differential for Escherichia coli, selective and differential for Proteus spp., selective and differential for Salmonella spp., selective for coliforms
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (Fastidious organisms), nonselective for coliforms
suitability
selective for Yersinia spp.
composition
agar, 14 g/L , dipotassium phosphate, 0.01 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , yeast extract, 1 g/L , ascorbic acid, 0.1 g/L , sodium chloride, 10 g/L , ferrous ammonium sulfate, 0.1 g/L
composition
agar, 15 g/L , casein hydrolysate, 3.7 g/L , di-potassium hydrogen phosphate, 3.3 g/L , lactose, 9.4 g/L , pararosanilin (fuchsin), 0.8 g/L , peptone from meat, 3.7 g/L , potassium hydrogen phosphate, 1 g/L , sodium chloride, 3.7 g/L , sodium deoxycholate, 0.1 g/L , sodium lauryl sulfate, 0.05 g/L , sodium sulfite, 1.6 g/L , tryptose, 7.5 g/L , yeast extract, 1.2 g/L
composition
agar, 15 g/L , casein peptone, 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , soy peptone, 5 g/L
composition
agar, 12.5 g/L , crystal violet, 0.001 g/L , magnesium sulfate heptahydrate, 0.01 g/L , D-mannitol, 20 g/L , mixed peptone, 20 g/L , neutral red, 0.03 g/L , sodium chloride, 1 g/L , sodium deoxycholate, 0.5 g/L , sodium pyruvate, 2 g/L , yeast extract, 2 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
agriculture
biofuels
environmental
food and beverages
petroleum, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
pharmaceutical
surface monitoring
veterinary
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A2134-25G04061833012123
13005-500G-F04061838726711