Fortfahren mit
08581
2-Amino-2-methyl-1-propanol
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
ββ-Aminoisobutylalkohol, AMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,60
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,60
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C(NH2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
89.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-709-8
Beilstein/REAXYS Number:
505979
MDL number:
€ 43,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<1 mmHg ( 25 °C)
grade
technical
assay
≥90% (GC)
form
solid
refractive index
n20/D 1.4455 (lit.)
useful pH range
9.0-10.5
pKa (25 °C)
9.7
bp
165 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(N)CO
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,5)3-6/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
CBTVGIZVANVGBH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-2-methyl-1-propanol (AMP) ist ein sterisch gehindertes Amin, das wie folgt verwendet werden kann:
  • Als saures Gasbehandlungslösungsmittel zum Entfernen von CO2 und H2S aus Gasströmen mittels Absorption.
  • Als Reagens bei der Synthese eines Fluorophors, Silizium-Rhodamin-Farbstoff, für die biologische Bildgebung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
08578A65182A9199
assay
≥90% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
95%
assay
≥95%
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
liquid
form
liquid
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1-propanol
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
179.8 °F - closed cup
flash_point_c
82.1 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A near-infrared fluorophore for live-cell super-resolution microscopy of cellular proteins.
Lukinavicius, G, et al.
Nature Chemistry, 5(2), 132-132 (2013)
Characterization and comparison of the CO2 absorption performance into single and blended alkanolamines in a packed column.
Aroonwilas A and Veawab A
Industrial & Engineering Chemistry Research, 43(9), 2228-2237 (2004)
Modeling of CO2 capture by three typical amine solutions in hollow fiber membrane contactors.
Wang R, et al.
Chemical Engineering and Processing, 43(7), 849-856 (2004)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
161306-10G04061837580604
08581-250ML04061838652607
08581-1L04061838652591
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf