Fortfahren mit
08137
2-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)-essigsäure
pharmaceutical impurity standard
Synonym(e):
Naproxen impurity I, 6-Methoxy-2-naphthalinessigsäure, 6-Methoxy-2-naphthylessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 517,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
EC Number:
245-967-1
MDL number:
€ 517,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
API family
nabumetone
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤0.5% water
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12-5-4-10-6-9(7-13(14)15)2-3-11(10)8-12/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
PHJFLPMVEFKEPL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2522284785N8280
format
neat
format
-
format
-
format
-
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
API family
nabumetone
API family
naproxen
API family
-
API family
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A72405-10G04061833383896
A72405-50G04061832281469
08137-50MG04061834243151