Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 716,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.42
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2878846
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
CC(/C=C/C1=C(C)C(CCC1(C)C)=O)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C20H26O3/c1-14(7-6-8-15(2)13-19(22)23)9-10-17-16(3)18(21)11-12-20(17,4)5/h6-10,13H,11-12H2,1-5H3,(H,22,23)/b8-6+,10-9+,14-7+,15-13+
InChI key
GGCUJPCCTQNTJF-FRCNGJHJSA-N
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) - | application(s) clinical testing |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade reference material |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97.5% (HPLC) | assay - |
| format neat | format - | format - | format single component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life | shelf life - |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 07558-25MG | 04061838648242 |