Fortfahren mit
07436
Pflanzenhydrolysat Nr. 2
from non-animal source, powder, for Clostridium spp., for Brucella spp., for Bacteroides spp., suitable for microbiology
Synonym(e):
Pepton aus pflanzlicher Quelle, Leberhydrolysat Ersatz, Leberpulver Ersatz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
EC Number:
309-353-8
NACRES:
NA.85
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11%
impurities
≤12% ash
loss
≤6% loss on drying
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
suitability
Bacteroides spp., Brucella spp., Clostridium spp.
Application
Pflanzenhydrolysat Nr. 2 ist eine fleischfreie Alternative zu den traditionellen Peptonen. Durch die grosse Verteilung von Peptiden trifft es die Anforderung des Leberpulver (Fluka® 70165) und kann dieses ersetzen. Das heisst es wird ein gutes Wachstum für anspruchsvolle anaerobe Bakterien wie Clostridien, Bakterioide und Brusella erreicht.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
199421692218332
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
Bacteroides spp., Clostridium spp., Brucella spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
-
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11%
composition
amino-nitrogen, ≥2.5% , total nitrogen (N), ≥10%
composition
amino-nitrogen, ≥2.5% , total nitrogen (N), ≥11%
composition
amino-nitrogen, ≥3% , total nitrogen (N), ≥11%
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
5.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.6±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. ¿Cuales son las proteínas de partida para la obtención del hudrolizado?
    1 answer
    1. The product originates from the following plant species: Glycine max, Triticum aestivum, Oryzae sativa.