Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H28O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.41
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
7931830
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage condition
under inert gas
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(COC(CCCCCCC(C)C)=O)C=C1
InChI
1S/C18H28O4/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(20)22-13-15-10-11-16(19)17(12-15)21-3/h10-12,14,19H,4-9,13H2,1-3H3
InChI key
RBCYRZPENADQGZ-UHFFFAOYSA-N
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?