Wichtige Dokumente
03890585
Taxifolin
primary reference standard
Synonym(e):
(2R,3R)-3,3,4,5,7-Pentahydroxy-flavanon, (2R,3R)-Dihydroquercetin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
HWI
Anwendung(en)
food and beverages
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@@H]1[C@H](Oc2cc(O)cc(O)c2C1=O)c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H12O7/c16-7-4-10(19)12-11(5-7)22-15(14(21)13(12)20)6-1-2-8(17)9(18)3-6/h1-5,14-19,21H/t14-,15+/m0/s1
InChIKey
CXQWRCVTCMQVQX-LSDHHAIUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)