Fortfahren mit
03759
L-β-Homolysin -dihydrochlorid
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-3,7-Diamino-heptansäure -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
€ 116,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16N2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
€ 116,25
Listenpreis€ 155,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI key
APJAFTBCSGCCAH-ILKKLZGPSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O23757544019943
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals
form
-
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
300
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
15598-1G04061838742360
15598-5G04061838742377
814472025004022536666747
814472002504022536414928
814472010004022536666730
PHR2429-100MG04061842552023
139114-100G04061838732651
139114-500G04061833037799
03759-100MG04061832592930