Merck
02712
Cystamin -dihydrochlorid
Synonym(e):
2,2′-Diamino-diethyldisulfid -dihydrochlorid, 2,2′-Dithio-bis-(ethylamin) -dihydrochlorid, Decarboxycystin -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2SSCH2CH2NH2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.20
EC Number:
200-260-7
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
3616850
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
concentration
≥98 % (w/w) (T)
impurities
≤100 mg/kg 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) (HPLC), ≤100 ppm 1,2-dimethoxyethan, ≤5000 ppm tert-butyl methyl ether, ≤5000 ppm ethanol
mp
215-225 °C (dec.), 217-220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1.0 g/10 mL, clear to almost clear, colorless to almost colorless (<5.5 NTU)
suitability
corresponds for H-NMR
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCSSCCN
InChI
1S/C4H12N2S2.2ClH/c5-1-3-7-8-4-2-6;;/h1-6H2;2*1H
InChI key
YUFRRMZSSPQMOS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cystamin -dihydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)