Fortfahren mit
02400
Ethanolamin
ACS reagent grade, ≥99.0% (GC/NT), puriss. p.a.
Synonym(e):
2-Amino-ethanol, 2-Aminoethylalkohol, ETA, MEA, MEA 90, MEA-LCI, Monoethanolamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-483-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505944
Assay:
≥99.0% (GC/NT)
€ 75,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethanolamin, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (GC/NT)
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC/NT)
autoignition temp.
1436 °F
expl. lim.
17 %
impurities
≤0.2% water
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
refractive index
n20/D 1.454
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI key
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethanolamine is an alkanolamine. Ethanolamine is an essential growth-promoting supplement for serum-free medium for culturing mouse plasmacytomas and hybridoma cell lines of MPC11-BL and SP2/0-BL origins.[1] It is reported to efficiently inhibit the coupling reaction of aryl halides.
Application
Ethanolamine was used for the synthesis of N-oleoylaminoethanol standard.[2] It was also used for the preparation and derivatization of poly(acrylic acid) (PAA) films. It may be used in the scintillating method for evaluating counts for carbon-14.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
002781.370441445925
assay
≥99.0% (GC/NT)
assay
≥99.5% (GC)
assay
98.0-100.5% (acidimetric)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
-
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
bp
171 °C/1013 hPa
bp
170 °C (lit.), 69-70 °C/10 mmHg
refractive index
n20/D 1.454
refractive index
n20/D 1.454
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor density
2.1 (vs air)
vapor density
2.1 (vs air)
vapor density
-
vapor density
2.1 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanolamin
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Liquid scintillation counting of carbon-14. Use of ethanolamine-ethylene glycol monomethyl ether-toluene.
Jeffay H and Alvarez J.
Analytical Chemistry, 33(4), 612-615 (1961)
Surface reactions of brominated arenes as a model for the formation of chlorinated dibenzodioxins and-furans in incineration: inhibition by ethanolamine.
Lippert T, et al.
Environmental Science & Technology, 25(8), 1485-1489 (1991)
H Murakami et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(4), 1158-1162 (1982-02-01)
A serum-free medium supplemented with a few growth factors was devised to grow lymphocyte hybridomas. The medium was developed with the hybridoma line MPC11-BL, a fusion product between a mouse plasmacytoma cell line (MPC11TG70na3) and mouse (BALB/c) spleen cells. In
Global Trade Item Number
SKUGTIN
217158-1G04061838774743
02400-250ML04061838617224
02400-1L04061838617217
Questions
  1. What is the concentration of this solution?
    1 answer
    1. Product No. 02400 contains neat ethanolamine specified at ≥99.0% purity. Using the minimum specified purity, density, and molecular weight of ethanolamine, this neat product would have a concentration of about 16.4 M at 25 °C.