Fortfahren mit
02150
Bis(1-butylpentyl)-adipat
Selectophore, ≥98.0%
Synonym(e):
Adipinsäure-di-5-nonyl-ester, BBPA, Di-(5-nonyl)-adipat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 441,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H46O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.62
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-791-9
Beilstein/REAXYS Number:
6572484
MDL number:
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore
assay
≥98.0%, ≥98.0% (GC)
form
liquid
density
0.910 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CCCC)OC(=O)CCCCC(=O)OC(CCCC)CCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-5-9-15-21(16-10-6-2)27-23(25)19-13-14-20-24(26)28-22(17-11-7-3)18-12-8-4/h21-22H,5-20H2,1-4H3
InChI key
VXQKWLPFTKRXCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Other Notes
Weichmacher in Polymer-Membran-Elektroden
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
021383058572590
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97%
assay
-
density
0.910 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
density
-
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
product line
Selectophore
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
description
for ion-selective electrodes
form
liquid
form
-
form
liquid
form
crystals
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Saurina et al.
Analytica Chimica Acta, 371, 49-49 (1998)
Sonia Capel-Cuevas et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(5), 6746-6763 (2012-07-11)
The aim of this work was the determination of pH with a sensor array-based optical portable instrument. This sensor array consists of eleven membranes with selective colour changes at different pH intervals. The method for the pH calculation is based
R. Eugster et al.
Analytica Chimica Acta, 289, 1-1 (1994)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
137715-100G04061838731975
80026-100MG04061832974293
137715-5G04061838731982
02150-25ML04061838612229
02150-5ML04061838612236