Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 219,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
concentration
40% in H2O
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤0.01% free acrylic acid
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
suitability
in accordance for electrophoresis test
storage temp.
2-8°C
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 40% in H2O | concentration 2% in H2O | concentration 40% in H2O | concentration - |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
| suitability in accordance for electrophoresis test | suitability - | suitability in accordance for electrophoresis test | suitability - |
| impurities ≤0.01% free acrylic acid | impurities - | impurities ≤0.01% free acrylic acid | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| cation traces Ca: ≤5 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg | cation traces - | cation traces Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤10 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg | cation traces - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-06-1
79-06-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 01709-500ML | 04061838195326 |
| 01709-100ML | 04061838609687 |