Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 206,00 |
Über diesen Artikel
food and beverages
veterinary, microbiology
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , casein enzymatic hydrolysate, 15.0 g/L , crystal violet, 0.0008 g/L , dextrose, 1.0 g/L , dipotassium phosphate, 4.0 g/L , peptic digest of animal tissue, 5.0 g/L , sucrose, 50.0 g/L , trypan blue, 0.075 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
food and beverages
veterinary, microbiology
suitability
selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Streptococcus spp.
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability selective and differential for Enterococcus spp., selective and differential for Streptococcus spp. | suitability - | suitability - | suitability Haemophilus spp., bacteria (general purpose media), nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) clinical testing | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) clinical testing |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Plus | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility non-sterile |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9 + 72-57-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 01337-500G-F | 04061835571307 |