Fortfahren mit
00347
Fmoc-allyl-Gly-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(Fmoc-amino)-4-pentensäure, Fmoc-L-2-allylglycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 235,00
€ 176,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.37
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5884047
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder or crystals
€ 176,25
Listenpreis€ 235,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
mp
134-140 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC=C)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C20H19NO4/c1-2-7-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-10-5-3-8-13(15)14-9-4-6-11-16(14)17/h2-6,8-11,17-18H,1,7,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1
InChI key
YVBLQCANYSFEBN-SFHVURJKSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0039704066F6312
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
mp
134-140 °C
mp
-
mp
137-145 °C
mp
<30 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
00347-1G04061826099971