Merck
00160
Acetamid
≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Amid C2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
59.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031237
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
200-473-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1071207
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1 mmHg ( 65 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.), 78-82 °C
solubility
H2O: soluble 1 gm in 0.5 ml, alcohol: soluble 1 gm in 2ml, pyridine: soluble 1 gm in 6 ml, chloroform: soluble, glycerol: soluble
SMILES string
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
Acetamide was used as a supplement for growth media and for complementation of tlyA transposon mutants.The product was used as a component for cryoprotectant solution to study the ultrastructural changes in bovine oocytes by using vitrification.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetamid
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)