Fortfahren mit
28-3030
Natronlauge
0.2 M
Synonym(e):
Natriumhydroxid -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Concentration:
0.2 M, 1/5 N
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
0.2 M, 1/5 N
density
1 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Olof Idevall-Hagren et al.
The EMBO journal, 34(17), 2291-2305 (2015-07-24)
The extended synaptotagmins (E-Syts) are ER proteins that act as Ca(2+)-regulated tethers between the ER and the plasma membrane (PM) and have a putative role in lipid transport between the two membranes. Ca(2+) regulation of their tethering function, as well
Horacio Cardenas et al.
Epigenetics, 9(11), 1461-1472 (2014-12-04)
A key step in the process of metastasis is the epithelial-to-mesenchymal transition (EMT). We hypothesized that epigenetic mechanisms play a key role in EMT and to test this hypothesis we analyzed global and gene-specific changes in DNA methylation during TGF-β-induced
Aparajita H Chourasia et al.
EMBO reports, 16(9), 1145-1163 (2015-08-02)
BNip3 is a hypoxia-inducible protein that targets mitochondria for autophagosomal degradation. We report a novel tumor suppressor role for BNip3 in a clinically relevant mouse model of mammary tumorigenesis. BNip3 delays primary mammary tumor growth and progression by preventing the