Fortfahren mit
15-2160
Isonicotinsäure
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
4-Picolinsäure, Pyridin-4-carbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.11
EC Number:
200-228-2
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
109599
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Grade:
SAJ special grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
powder
availability
available only in Japan
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isonicotinsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)