Fortfahren mit
11-0398
Fluorescamin
≥98.0%
Synonym(e):
4-Phenylspiro-[furan-2(3H),1-phthalan]-3,3′-dion
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.26
EC Number:
253-814-5
UNSPSC Code:
12191502
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
921143
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0%
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC2(OC=C(C2=O)c3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
InChI key
ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Ein nicht fluoreszierendes Reagenz, das unter milden Bedingungen schnell mit primären Aminen in Aminosäuren und Peptiden reagiert und stabile, stark fluoreszierende Verbindungen bildet. Geringer Hintergrund aufgrund der Hydrolyse. Für die fluorometrische Bestimmung von Aminosäuren, Proteinen und proteolytischen Enzymen geeignet. Blockiert effektiv neu gebildete Aminotermini in Proteinsequenzanalysen.
for HPLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescamin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Amit K Jha et al.
Biomaterials, 32(10), 2466-2478 (2011-01-11)
We have created hyaluronic acid (HA)-based, cell-adhesive hydrogels that direct the initial attachment and the subsequent differentiation of human mesenchymal stem cells (MSCs) into pre-osteoblasts without osteogenic supplements. HA-based hydrogel particles (HGPs) with an average diameter of 5-6 μm containing
Zeynep Aydoğmuş
Journal of fluorescence, 19(4), 673-679 (2009-02-03)
A new, simple and sensitive spectrofluorimetric method has been developed for the determination of oseltamivir phosphate (OSP) in capsules. The method is based on the reaction between oseltamivir and fluorescamine in borate buffer solution of pH 8.50 to give highly
Min Jia et al.
Analytical chemistry, 81(19), 8033-8040 (2009-10-01)
Fluorescamine derivatized 3-amino-2,2,5,5,-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy (I) is shown to undergo an irreversible reaction with peroxyl radicals and other radical oxidants to generate a more highly fluorescent diamagnetic product (II) and thus can be used as a highly sensitive and versatile probe to