Fortfahren mit
07-4110
Dimethylamin -Lösung
CP, 50% in H2O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
45.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
605257
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
CP
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
50% in H2O
pH
14
density
0.824 g/cm3
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
InChI key
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylamin -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-25.6 °F
flash_point_c
-32 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)