Merck
05-0400
Calciumacetat Hydrat
JIS special grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3COO)2Ca · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.17 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3692527
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
SMILES string
O.CC(=O)O[Ca]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Ca.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI key
XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumacetat Hydrat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)