Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
96.09
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352301
Beilstein/REAXYS Number:
4253487
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
SAJ first grade
vapor density
2.7 (vs air)
assay
≥20.0% NH3 basis
form
solid
availability
available only in Japan
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N.N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumcarbonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?