Wichtige Dokumente
XX2504758
Millipore
6-Place Sterility Test Manifold
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel body
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Aufnahme
sample type bottled water
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
sterility testing
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Stainless steel manifolds for sterility testing