Merck
SX1244P
Supelco
Schwefelsäure -Lösung
for Babcock Milk Test
Synonym(e):
acid
About This Item
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116116
EG-Index-Nummer:
231-639-5
Dampfdruck
0.0001 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
90.5-92.8%
Form
liquid
Haltbarkeit
24 mo. (from manufacture date)
Methode(n)
Babcock Milk Test: suitable
Farbe
APHA: ≤30
pH-Wert
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
335 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-20 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChIKey
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
for Babcock Milk Test
Hinweis zur Analyse
Assay90.5-92.8%Color (APHA)30 maxExpiration dateExp. 24 months from manufacturing dateFormClear liquidSpecific Gravity at 20/4°C1.820-1.830
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable