Fortfahren mit
SLFH033
Millex hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.45 μm, non-sterile, diam. 33 mm
Synonym(e):
0.45 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FH syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
250 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 888,00
€ 754,80
1000 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.200,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104922
Pore size:
0.45 μm
Diam.:
33 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
PTFE membrane, polypropylene housing
€ 322,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PTFE membrane, polypropylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex
quality
MQ400
manufacturer/tradename
Millex
parameter
at ≥0.6 bar and 23 °C (bubble point; air with methanol), max. inlet pressure (125 psi), max. pressure at 8.6 bar, 45 °C temperature (maximum)
technique(s)
HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filter area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
red
pore size
0.45 μm
input
sample type organic solution(s)
fitting
(Female Luer-Lok inlet,
male Luer-slip outlet)
General description
Replaces SLFH025 25mm 0.45 μm hydrophobic PTFE Millex syringe filter. SLFH033 provides faster filtration of samples in organic solvents as compared to 25mm 0.45 μm hydrophobic PTFE syringe filters.
Other Notes
For general laboratory use only
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLFG033SLFHX13TLSLFHX13
diam.
33 mm
diam.
33 mm
diam.
13 mm
diam.
13 mm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
material
PTFE membrane, polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene housing
material
PTFE membrane, polypropylene housing
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
fitting
(Female Luer-Lok inlet,
male Luer-slip outlet)
fitting
(Female Luer-Lok inlet,
male Luer-slip outlet)
fitting
female Luer-Lok® inlet, outlet tube
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Millex wallchart
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLFH033NK04061839734555
SLFH033NS04061839734531
SLFH033NB04061839734548