Merck
SCGVU05RE
Millipore
Stericup-GV steriles Vakuumfiltrationssystem
500 mL process volume, 0.22 µm pore size, PVDF membrane, pkg of 12, radio-sterilized
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.22
Materialien
PVDF membrane
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 2.4 mL
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Stericup®
Parameter
45 °C max. temp.
500 mL process volume
500 mL sample volume
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
263 mm
Durchmesser
12.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
500 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm nominal pore size
0.22 μm pore size
Fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
500-ml-Flasche mit Kappe
Das Stericup® Vakuum-Filtrationssystem ist das effizienteste Einwegverfahren für die sterile Medienaufbereitung. Es kombiniert eine Steritop-Filtereinheit mit einem Auffangkolben zur Verarbeitung und Lagerung von Volumina zwischen 150 ml und 1.000 ml in einem einzigen, gebrauchsfertigen Format. Das kippsichere, griffige Kolbendesign und das ausgewogene Profil verbessern die Stabilität bei der Filtration in engen Laminar-Flow-Hauben, und die praktische Beschriftung und Verpackung erleichtern die Rückverfolgung und Öffnung des Geräts. Der Boden des Sammelbehälters ist leicht versenkt, so dass verschließbare Flaschen nach der Filtration bequem gestapelt werden können, um den wertvollen Kühlraum zu maximieren. Sie können Steritop Flaschenaufsatzgeräte auch mit Ihren eigenen sterilen Auffangkolben oder -flaschen verwenden.
Eigenschaften & Vorteile
Millipore Express PLUS-Membran für schnellste Durchflussraten und geringe Proteinbindung zur Minimierung von Absorption und Proteinverlust, die sich auf die Downstream-Leistung und die Kosten auswirken
Durapore-Membran für extrem niedrige Proteinbindung für minimale Absorption und Proteinverluste
Eine kompakte Verpackung, ein leicht aufreißbarer Beutel und praktische Etikettendesigns ermöglichen eine einfache und effiziente Lagerung, Öffnung und Rückverfolgung der Geräte
Stabiler Boden und griffiges Design des Stericup-Geräts ermöglichen es jedem Benutzer, alle Phasen des Arbeitsablaufs bequem in einer Laminar-Flow-Haube durchzuführen
Der versenkte Boden der Stericup-Auffangkolben ermöglicht ein einfaches Stapeln der Flaschen in Kühlräumen
Anwendungsgebiete
Sterilisation wässriger Lösungen (150 ml bis 1 l); Sterilfiltration von Nährmedien und Puffern mit wertvollen Proteinen oder kleinmolekularen Bestandteilen
Anwendung
500-ml-Prozessvolumen, 0,22 µm Porengröße, PVDF-Membran, 12 St./Pkg., strahlensterilisiert
Prinzip
Vakuum
Physikalische Form
Farbcode: Transparent mit blauem Adapter
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Gammabestrahlung
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany