Fortfahren mit
RDYFCON05
Buchsen für ReadyStream®-Beutel
Adapters for ReadyStream® Bag – Tube connection
Synonym(e):
Schlauchadapter, Schlauchverbinder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
13102014
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PEEK
sterilization compatibility
autoclavable compatible
packaging
pkg of 5 connector
application(s)
food and beverages
General description
Die autoklavierbare ReadyStream®-Beutelbuchse ermöglicht das Anschließen von Schläuchen mit einem Durchmesser von 6,4 mm (z. B. RDYTUB08) an den Auslass des ReadyStream®-Beutels. Dies erlaubt das Anschließen einer GL45-Standardlaborflasche, in die die Medien gefüllt werden können, an das ReadyStream®-System. Aus dieser Flasche, die als Medienreservoir dient, kann ein an diese Flasche angeschlossener Dilutor die Medien entnehmen und in die Probe abgeben.
Für sauberes Arbeiten umfasst diese Referenz auch Kappen für alle Anschlüsse, mit denen letztere bei Bedarf verschlossen werden können.
Legal Information
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Assembly and Demo Guides on the ReadyStream System and Dilutor Accessories