Fortfahren mit
MXPHEAVHP
Milliflex® PLUS pump head VHP compatible
The Milliflex® PLUS pump head is a spare part of the Milliflex PLUS pump. It is suitable for use in isolators and is Vapor Hydrogen Peroxide (VHP) compatible.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliflex®
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MMHEADMM1MXPFHUVHPMXPELEHUB
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
compatibility
for use with MILLIFLEX®, standard for VHP
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
100
Quality Level
SP2
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
PyroDetect, Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
input
-
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
application(s)
bioburden testing
pharmaceutical
sterility testing
water monitoring
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MXPHEAVHP04053252552984