Merck
MTGR85000
Millipore
Aervent®-50 Filtereinheit, 0,2 µm, hydrophob, 1/4"-Schlaucholive beidseitig
pore size 0.2 μm
Synonym(e):
Aervent® 50 Kapselfilter, EPA-Nr. 041237-FRA-001
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
irradiated
non-sterile
Produktlinie
Aervent®
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Aervent®
Parameter
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
Methode(n)
gas filtration: suitable
Länge
7.2 cm (2.84 in.)
Breite
2.4 in.
Durchmesser
6.2 cm (2.4 in.)
Filtrationsfläche
19.6 cm2
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1.0 mg
Matrix
Aervent®
Porengröße
0.2 μm pore size
Blasenpunkt
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
Fitting
inlet/outlet hose for 6.5-9.5 mm I.D. silicone tubing
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Dieser hydrophobe Aervent® Kapselfilter enthält eine Aervent 50‑mm‑PTFE-Membran in einem bidirektional einsetzbaren Polypropylen-Gehäuse. Dieser Sterilfiltrier- Filter mit 0,2 μm Porengröße und 19,6 cm2 Filtrationsfläche ist für kritische, klein angelegte Gasleitungs- und Belüftungsvorrichtungen konzipiert. Die hydrophobe Aervent PTFE-Membran in dem MTGR85000 bietet schnelle Flussraten und hohen Durchsatz, einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und Partikel- abscheidung sowie eine breite chemische Kompatibilität. Für die Rückverfolgbarkeit und einfache Identifizierung ist jeder Aervent-50 Filter mit der Bestell- und Chargennummer im Heißprägeverfahren versehen. Jede Aervent®-50-Filter- Einheit, 0,2 µm, hydrophob, 1/4"-Schlaucholive beidseitig, wird während der Herstellung auf Integrität geprüft.
Anwendung
Typische Anwendungen
  • Sterile Belüftung von Gefäßen und Ballonflaschen
  • Autoklaven-Vakuumbrechventil-Leitung
  • Sterilfiltration nicht-wässriger Flüssigkeiten mit kleinem Volumen
  • Einlass- und Auslass-Gasfiltration bei kleinen Fermentern
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
10 Autoklavenzyklen von 30 min bei 130 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Bakterienrückhaltung
Quantitative Rückhaltung von 107 KBE cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) gemäß ASTM F838-83-Methode
Extrahierbare Substanzen: in 70/30 % IPA/Wasser
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Bioprocessing
  • Verwendungszweck: Reduziert oder entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen für die Dampfsterilisation & Integritätsprüfung sowie die erste Seite des Leitfadens für die Sichtprüfung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ATCC is a registered trademark of American Type Culture Collection