MP0DDSPMAN2
Millistak+® Pod Verteiler
hydrophilic
Synonym(e):
Millistak+ Pod Disposable Manifold 2 Rack
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Aufnahme
sample type liquid
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany