Fortfahren mit
MABS279
Anti-GPR30-Antikörper, Klon 2F2
clone 2F2, from mouse
Synonym(e):
G-protein coupled estrogen receptor 1, Chemoattractant receptor-like 2, Flow-induced endothelial G-protein coupled receptor 1, FEG-1, G-protein coupled receptor 30, GPCR-BR, IL8-related receptor DRY12, Lymphocyte-derived G-protein coupled receptor, LYGPR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 376,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2F2, monoclonal
Application:
IHC, IP
Citations:
2
€ 376,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2F2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GPER1(2852)
General description
42 kDa berechnet
GPR30, auch bekannt als G-Protein-gekoppelter Östrogenrezeptor 1, Chemoattractant-Receptor-like 2, Flussinduzierter endothelialer G-Protein-gekoppelter Rezeptor 1 (FEG-1), G-Protein-gekoppelter Rezeptor 30, GPCR-BR, IL8-verwandter Rezeptor DRY12, Lymphozyten-abgeleiteter G-Protein-gekoppelter Rezeptor (LYGPR) oder Membran-Östrogenrezeptor (mER), wird durch das Gen GPER/CEPR/CMKRL2/DRY12/GPR30 kodiert und ist der übliche Rezeptor für Östrogen. GPR30 bindet Östrogen, was zu einer intrazellulären Calciummobilisierung und zur Synthese von Phosphatidylinositol-(3,4,5)-trisphosphat im Zellkern führt. Daher ist GPR30 Teil der schnellen nicht-genomischen Signalereignisse, die häufig beobachtet werden, wenn Zellen mit Östrogen interagieren. GPR30 ist ein an die Zellmembran gebundenes Protein, das im Golgi-Apparat, im endoplasmatischen Retikulum und in der Plasmamembran vorkommt. GPR30 wird ubiquitär exprimiert, am stärksten jedoch in der Plazenta. In Gehirn wird GPR30 als 2,8-kb-Transkript im basalen Vorderhirn, frontalen Kortex, Thalamus, Hippocampus, Nucleus caudatus und Putamen exprimiert.
Immunogen
Epitop: C-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von menschlichem GPR30 entspricht.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies GPR30 in HEK293-Zelllysat nach (Filardo, E., et al. (2007). Endocrinology. 148(7):3236-3245.).
Dieser Anti-GPR30-Antikörper, Klon 2F2, erkennt GPR30 und ist für die Verwendung in IHC und IP validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium-Signalisierung
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Mittels Immunhistochemie in humanem Plazentagewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50-Verdünnung dieses Antikörpers wies GPR30 in humanem Plazentagewebe nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4501269MABF243SAB2900007
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
2F2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
SAM11, monoclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... GPER1(2852)
Gene Information
human ... GPR31(2853)
Gene Information
human ... F2RL1(2150)
Gene Information
human ... GPR3(2827)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
George Notas et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
Inflammation is important for the initiation and progression of breast cancer. We have previously reported that in monocytes, estrogen regulates TLR4/NFκB-mediated inflammation via the interaction of the Erα isoform ERα36 with GPER1. We therefore investigated whether a similar mechanism is
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABS27904053252943287