MABN2548
Anti-CLN6 Antibody, clone N400/24
clone N400/24, from mouse
Synonym(e):
Ceroid-lipofuscinosis neuronal protein 6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
N400/24, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLN6(54982)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Qualität
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CLN6 in human stomach tissue sections.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit