MABC708
Anti-SND1, clone 2D7 Antibody
ascites fluid, clone 2D7, from mouse
Synonym(e):
Staphylococcal nuclease domain-containing protein 1, 100 kDa coactivator, EBNA2 coactivator p100, Tudor domain-containing protein 11, p100 co-activator, SND1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2D7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SND1(27044)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Apoptose & Krebs
Tumormarker
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected SND1 in HeLa, Jurkat, HepG2, and SMMC-7721 cell lysates.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable