Fortfahren mit
MABC535
Anti-BIRC2/IAP-2-Antikörper, Klon 1E1-1-10
clone 1E1-1-10, from rat
Synonym(e):
Baculoviral IAP repeat-containing protein 2, Inhibitor of apoptosis protein 2, IAP-2, mIAP-2, mIAP2, cIAP1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1E1-1-10, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1E1-1-10, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BIRC2(329)
General description
BRC2/IAP-2, auch bekannt als IAP-Homolog-B, Inhibitor des Apoptoseproteins 2 und Baculovirus-IAP-Wiederholung-enthaltendes Protein 2, das vom Gen BIRC2/API1/IAP2/MIHB/RNF48 kodiert wird, ist ein multifunktionales Protein, das nicht nur Caspasen und Apoptose reguliert, sondern auch entzündliche Signalwege und Immunität, mitogene Kinase-Signale und Zellproliferation sowie Zellinvasion und Metastasierung moduliert. BIRC2/IAP-2 wirkt auch als E3-Ubiquitin-Protein-Ligase, die die NF-kappa-B-Signalübertragung reguliert, und dabei sowohl den kanonischen als auch den nicht-kanonischen Signalweg reguliert. Darüber hinaus fungiert BIRC2/IAP-2 als wichtiger Regulator der angeborenen Immunsignalwege und spielt schließlich eine wichtige Rolle bei der Modulation des Zellzyklus. BIRC2/IAP-21 ist im Zellkern lokalisiert, außer bei apoptotischen Ereignissen. BIRC2/IAP-2 wird in fötalen und adulten Geweben exprimiert, mit besonders starker Expression in adulten Skelettmuskeln, Thymus, Hoden, Eierstöcken und Bauchspeicheldrüse, während die Expression in Blut und Gehirn gering oder nicht vorhanden ist.
~ 65 kDa beobachtet. Das berechnete Molekulargewicht dieses Proteins beträgt 70 kDa; allerdings wurde dieses Protein bei niedrigeren Molekulargewichten beobachtet (Gerlach, B. et al (2011). Nature. 471(7340):591-596.; Silke, J., et al. (2005). Proc Natl Acad Sci USA. 102(45):16182-16187.).
Immunogen
Epitop: Dieser Antikörper erkennt die BIR-2-Wiederholungsregion von BIRC2/IAP-2.
Lineares Peptid, das der BIR-2-Wiederholungsregion von BIRC2/IAP-2 der Maus entspricht.
Application
Der Anti-BIRC2/IAP-2-Antikörper, Klon 1E1-1-10, ist ein Antikörper gegen BIRC2/IAP-2 zur Verwendung in Western-Blot.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen BIRC2/IAP-2 in C2C12-Zelllysat nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies BIRC2/IAP-2 in HeLa- und Raji-Zelllysat nach (Gerlach, B., et al. (2011). Nature. 471(7340):591-596.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies BIRC2/IAP-2 in MEF-Zelllysat nach (Gerlach, B., et al. (2011). Nature. 471(7340):591-596.).
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies BIRC2/IAP-2 in stabilen Zelllinien nach, die EYFP cIAP1 RING oder EYFP cIAP1 RING exprimieren (Silke, J., et al (2005). Proc Natl Acad Sci USA. 102(45):16182-16187.).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2aκ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an NIH/3T3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen BIRC2/IAP-2 in 10 µg NIH/3T3-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA005513SAB1401012MABC573
Gene Information
human ... BIRC2(329)
Gene Information
human ... BIRC2(329)
Gene Information
human ... BIRC2(329)
Gene Information
mouse ... Bcl2(12043)
clone
1E1-1-10, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
1D7.2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC53504053252955877