Fortfahren mit
MABC184
Anti-SDF-1-Antikörper, Klon K15C, azidfrei
clone K15C, from mouse
Synonym(e):
Stromal cell-derived factor 1, SDF-1, hSDF-1, C-X-C motif chemokine 12, Intercrine reduced in hepatomas, IRH, hIRH, Pre-B cell growth-stimulating factor, PBSF
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
K15C, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, Neutral, WB
Citations:
15
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
K15C, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CXCL12(6387)
General description
Stromal cell-derived factor 1 (SDF-1) ist auch als CXC-Motiv-Chemokin 12 (CXCL12), Intercrine reduced in hepatomas (IRH) und Pre-B cell growth-stimulating factor (PBSF) bekannt. SDF-1 ist ein Lockstoff, der auf T-Lymphozyten und Monozyten, aber nicht Neutrophilen aktiv ist. SDF-1 stimuliert die Migration von Monozyten und T-Lymphozyten durch seine Rezeptoren CXCR4 und CXCR7 und verringert die Monozytenanhaftung an mit ICAM-1 beschichtete Oberflächen. SDF-1 spielt eine schützende Rolle nach einem Myokardinfarkt, weist während der Embryonalentwicklung kritische Funktionen auf und ist für B-Zell-Lymphopoese, Myelopoese in Knochenmark und die Bildung von Herzkammerscheidewand erforderlich. Isoform Alpha und Isoform Beta werden universell exprimiert und die höchsten Werte treten in Leber, Pankreas und Milz auf. Isoform Gamma wird überwiegend im Herz exprimiert. Isoform Delta, Isoform Epsilon und Isoform Theta werden im Pankreas am stärksten exprimiert.
~ 18 kDa gemessen. Die berechnete Molekülmasse des SDF-1-Monomers beträgt 9 kDa, das SDF-1-Dimer wurde jedoch bei ~18 kDa gemessen (Veldkamp, C. T., et al. (2008). Sci Signal. 1(37):ra4.).
Immunogen
BSA-konjugiertes lineares Peptid, das humanem SDF-1 entspricht.
Epitop: N-Terminus
Application
Forschungs-Unterkategorie
Wachstumsfaktoren & Rezeptoren
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Weisen Sie SDF mit diesem monoklonalen Maus-Antikörper Anti-SDF-1-Antikörper, Klon K15C, azidfrei, der zur Verwendung in Western Blot, IHC, Neutralisation und ELISA validiert ist, nach.
Western-Blot-Analyse: 0,375 µg/ml einer repräsentativen Charge wiesen SDF-1 in 10 µg HeLa- und RAW264.7-Zelllysaten nach.
Western-Blot-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies SDF-1alpha, SDF-1beta und SDF-IP10-Chimäre, aber nicht IP-10, IL-8, MDC, MIP-1b, Eotaxin und RANTES in WB nach (Coulomb-L′Hermin, A., et al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(15):8585-8590.).
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies SDF-1alpha, SDF-1beta und SDF-IP10-Chimäre, aber nicht IP-10, IL-8, MDC, MIP-1b, Eotaxin und RANTES in ELISA nach (Coulomb-L′Hermin, A., et al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(15):8585-8590.).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies SDF-1 in humanem Gewebe fetaler Leber, Lunge und Niere nach (Coulomb-L′Hermin, A., et al. (1999). Proc Natl Acad Sci USA. 96(15):8585-8590.).
Neutralisations-Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor schwächt das gesteigerte Wachstum der MCF-7-ras-Tumorentwicklung in Gegenwart von CAF ab, verringert die Angiogenese und reduziert die Rekrutierung von EPC in Tumoren (Orimo, A., et al. (2005). Cell. 121(3):335-348.).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies SDF-1 in dendritischen Epidermiszellen (DC) in normalem und autoimmunerkranktem Hautgewebe nach (Pablos, J. L., et al. (1999). Am J Pathol. 155(5):1577-1586.).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies SDF-1 in Schleimhautoberflächen aus Dünndarmgewebe, Enddarmgewebe, Vaginalgewebe und endozervikalem Gewebe nach (Agace, W. W., et al. (2000). Curr Biol. 10(6):325-328.).
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge aus einem unabhängigen Labor wies SDF-1 in Knochenmarkschnitten der Maus nach (Dar, A., et al (2005). Nat Immunol. Epub 2005.).
Biochem/physiol Actions
Dieser Antikörper erkennt den N-Terminus von SDF-1. Dieser Antikörper sollte SDF-1alpha und SDF-1beta nachweisen.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales IgG2aκ der Maus in Puffer mit PBS ohne Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
HEPG2-Zelllysat
Mittels Western Blot in HEPG2-Zelllysat beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,375 µg/ml dieses Antikörpers wiesen SDF-1 in 10 µg HEPG2-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1404360M2420MABF120
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... CXCL12(6387)
Gene Information
human ... CXCL12(6387)
Gene Information
human ... CCL2(6347)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
clone
K15C, monoclonal
clone
1F10, monoclonal
clone
24822, monoclonal
clone
225, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC18404053252882722