MAB945
Anti-Coxsackievirus B6 Antibody, clone 363-9E-2F-11E
clone 363-9E-2F-11E, Chemicon®, from mouse
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
363-9E-2F-11E, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Spezifität
Anwendung
Infektionskrankheiten
Virale Infektionskrankheiten
Dilute with buffer pH 7.5 -8.0 containing protein or other stabilizing medium. Final working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable